6-Hydroxyflavanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23755.03EA 49.1 EUR InStock
B23755.03 B23755.06
6-Hydroxyflavanone ≥98%
6-Hydroxyflavanone
Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,25 g/mol
Point de fusion: ∼ 220 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017485
Numéro CAS: 4250-77-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité