6-Hydroxyflavanone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH1027-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAH1027-1G TCIAH1027-5G
6-Hydroxyflavanone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Hydroxyflavanone
Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017485
Numéro CAS: 4250-77-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/44/28971044.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité