7-Hydroxyflavanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24720.03EA 87.3 EUR InStock
B24720.03 B24720.06 B24720.01
7-Hydroxyflavanone ≥99%
7-Hydroxyflavanone
Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,25 g/mol
Point de fusion: 187…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017487
Numéro CAS: 6515-36-2
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité