7-Hydroxyflavanone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH1006-5GEA 218 EUR InStock
TCIAH1006-5G TCIAH1006-1G
7-Hydroxyflavanone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-Hydroxyflavanone
Formule: C₁₅H₁₂O₃
MW: 240,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017487
Numéro CAS: 6515-36-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/29/28971029.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité