β-Bromostyrène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB0655-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAB0655-25G
β-Bromostyrène mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC)
β-Bromostyrène
Formule: C₈H₇Br
MW: 183,05 g/mol
Point d'éclair: 120°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000185
Numéro CAS: 103-64-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/91/28932591.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0% (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité