Cyclohexane-1,4-dicarboxylate de diméthyle
Synonyms: Dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate
009153-25G 009153-100G 009153-500G
FLUO009153-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009153-25G FLUO009153-100G FLUO009153-500G
Cyclohexane-1,4-dicarboxylate de diméthyle
Cyclohexane-1,4-dicarboxylate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,2316 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001460
Numéro CAS: 94-60-0
EINECS: 202-347-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité