Cyclohexane-1,4-dicarboxylate de diméthyle mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1154-500GEA 153 EUR InStock
TCIAC1154-500G TCIAC1154-25G
Cyclohexane-1,4-dicarboxylate de diméthyle mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Cyclohexane-1,4-dicarboxylate de diméthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,2316 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001460
Numéro CAS: 94-60-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/07/28938407.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité