4-Aminocyclohexanecarboxylic acid (mixture of cis and trans isomers) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Aminocyclohexanecarboxylic acid, 4-Aminocyclohexane-1-carboxylic acid
A1278-25G A1278-5G
TCIAA1278-25GEA 264 EUR InStock
TCIAA1278-25G TCIAA1278-5G
4-Aminocyclohexanecarboxylic acid (mixture of cis and trans isomers) mélange cis- et trans ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
4-Aminocyclohexanecarboxylic acid (mixture of cis and trans isomers)
Formule: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191601
Numéro CAS: 1776-53-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=174bc572b634c1adb090a79c1902b5356ebd2368&vid=229cdc212949f86f15efafe9e2ccfa4709652539&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité