Acide sulfosuccinique ≥70% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14413.0100EA 49.9 EUR InStock
8.14413.9999 8.14413.0100
Acide sulfosuccinique ≥70% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide sulfosuccinique
Formule: C₄H₆O₇S
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 140 °C (1013 hPa)
Density 1.46 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C) (saturated aqueous solution)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité