(±)-Acétylsuccinate de diéthyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
113950250 113951000 113955000
ACRO113950250EA 57 EUR InStock
ACRO113950250 ACRO113951000 ACRO113955000
(±)-Acétylsuccinate de diéthyle 99%
(±)-Acétylsuccinate de diéthyle
Formule: C₁₀H₁₆O₅
Point d'ébullition: 180…183 °C (50 mmHg)
Point de fusion: –8 °C
Densité: 1.08 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009157
Numéro CAS: 1115-30-6
EINECS: 214-223-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrite (NO2) ≤0.5 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in sodium carbonate solution)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité