(±)-Acétylsuccinate de diméthyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dimethyl acetylsuccinate
B25423.22 B25423.36
B25423.22EA 44.6 EUR InStock
B25423.22 B25423.36
(±)-Acétylsuccinate de diméthyle 96%
(±)-Acétylsuccinate de diméthyle
Purity: 96% CAS No.: 10420-33-4 Molecular Formula: C8H12O5 Formula Weight: 188.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 129-134°/12mm MDL No.: MFCD00008448
Formule: C₈H₁₂O₅
MW: 188,18 g/mol
Point d'ébullition: 129…134 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 30…33 °C
Densité: 1.160
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008448
Numéro CAS: 10420-33-4
EINECS: 233-897-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité