(±)-Acétylsuccinate de diméthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl acetylsuccinate
A1143-25G A1143-500G
TCIAA1143-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1143-25G TCIAA1143-500G
(±)-Acétylsuccinate de diméthyle ≥96.0% (par GC)
(±)-Acétylsuccinate de diméthyle
Formule: C₈H₁₂O₅
MW: 188,18 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Numéro MDL: MFCD00008448
Numéro CAS: 10420-33-4
EINECS: 233-897-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8546c3c3d05ec707eb63da1193c0d869c3e16fa1&vid=8546c3c3d05ec707eb63da1193c0d869c3e16fa1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité