N-Acetyl-D-leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0713-1GEA 116 EUR InStock
TCIAA0713-1G
N-Acetyl-D-leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetyl-D-leucine
Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00066069
Numéro CAS: 19764-30-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/83/18/28928318.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +24.0 deg (C=5, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité