N-Acetyl-L-leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0098-5GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA0098-5G TCIAA0098-25G
N-Acetyl-L-leucine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
N-Acetyl-L-leucine
Formule: C₈H₁₅NO₃
MW: 173,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00065131
Numéro CAS: 1188-21-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/75/45/28927545.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 179.0 to 186.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -20.0 to -24.0 deg (C=5, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité