Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Cloroacetoacetanilida ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(2-Chlorophenyl)-3-oxobutanamide

C0624-25G C0624-500G
TCIAC0624-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0624-25G TCIAC0624-500G
2'-Cloroacetoacetanilida ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2'-Cloroacetoacetanilida


Formule: C₁₀H₁₀ClNO₂
MW: 211,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00018224
Numéro CAS: 93-70-9
EINECS: 202-269-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73d4a42c90e6ad8a249e33dd3f0bdeb378c5b46a&vid=73d4a42c90e6ad8a249e33dd3f0bdeb378c5b46a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité