Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2',4'-Diméthoxyacétoacétanilide ≥95.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD2083-500GEA 212 EUR InStock
TCIAD2083-500G TCIAD2083-25G
2',4'-Diméthoxyacétoacétanilide ≥95.0% (sur base azote total)
2',4'-Diméthoxyacétoacétanilide


Formule: C₁₂H₁₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00043929
Numéro CAS: 16715-79-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/68/28978868.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité