3-(Chloroformyl)propionate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
A12734.14 A12734.22 A12734.36
A12734.14EA 50.6 EUR InStock
A12734.14 A12734.22 A12734.36
3-(Chloroformyl)propionate d'éthyle ≥97%
3-(Chloroformyl)propionate d'éthyle
Purity: 97% CAS No.: 14794-31-1 Molecular Formula: ClOCCH2CH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 164.59 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.4370 Odour: Acrid Boiling Point: 88-90°/11mm Beilstein Reference: 1766126 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000751
Formule: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Point d'ébullition: 88…90 °C (11 mmHg)
Densité: 1.163
Point d'éclair: 84 °C (183 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000751
Numéro CAS: 14794-31-1
EINECS: 238-855-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité