3-(Chloroformyl)propionate d'éthyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl 4-chloro-4-oxobutanoate
E0368-25G E0368-500G
TCIAE0368-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAE0368-25G TCIAE0368-500G
3-(Chloroformyl)propionate d'éthyle ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
3-(Chloroformyl)propionate d'éthyle
Formule: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00000751
Numéro CAS: 14794-31-1
EINECS: 238-855-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f373ff8841676a6b75e874ad401e3f44957e0d6c&vid=f373ff8841676a6b75e874ad401e3f44957e0d6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité