Hydrogénotéréphtalate de méthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
352340050 352341000 352340250
ACRO352340050EA 40.5 EUR InStock
ACRO352340050 ACRO352341000 ACRO352340250
Hydrogénotéréphtalate de méthyle 97%
Hydrogénotéréphtalate de méthyle
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 219…224 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002557
Numéro CAS: 1679-64-7
EINECS: 216-849-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 219 to 224 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité