Hydrogénotéréphtalate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
H54391.06 H54391.22 H54391.14
H54391.06EA 52.5 EUR InStock
H54391.06 H54391.22 H54391.14
Hydrogénotéréphtalate de méthyle ≥99%
Hydrogénotéréphtalate de méthyle
Purity: 99+% CAS No.: 1679-64-7 Molecular Formula: C9H8O4 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 220-223° Beilstein Reference: 1911082
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 220…223 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002557
Numéro CAS: 1679-64-7
EINECS: 216-849-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité