Hydrogénotéréphtalate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl hydrogen terephthalate, 4-(Methoxycarbonyl)benzoic acid
T0244-25G T0244-500G
TCIAT0244-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAT0244-25G TCIAT0244-500G
Hydrogénotéréphtalate de méthyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Hydrogénotéréphtalate de méthyle
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002557
Numéro CAS: 1679-64-7
EINECS: 216-849-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f40e93879d79be5b0c6ee5846e1cd64751b59e9e&vid=f40e93879d79be5b0c6ee5846e1cd64751b59e9e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 224.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité