(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: [Bis(trifluoroacetoxy)](phenyl)iodane
L15141.06 L15141.14
L15141.06EA 39.9 EUR InStock
L15141.06 L15141.14
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene ≥97%
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Purity: 97% CAS No.: 2712-78-9 Molecular Formula: C10H5F6IO4 Formula Weight: 430.04 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-125° Beilstein Reference: 764767 MDL No.: MFCD00009672
Formule: C₁₀H₅F₆IO₄
MW: 430,04 g/mol
Point de fusion: 122…125 °C
Numéro MDL: MFCD00009672
Numéro CAS: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité