(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
B1616-1G B1616-5G
TCIAB1616-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAB1616-1G TCIAB1616-5G
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)pentafluorobenzene
Formule: C₁₀F₁₁IO₄
MW: 519,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191612
Numéro CAS: 14353-88-9
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae93a498dcb2237753a821d589fb5955f68bbdf7&vid=ae93a498dcb2237753a821d589fb5955f68bbdf7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité