4'-(Diethylamino)acetophenone 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L13331.06EA 162 EUR InStock
L13331.06 L13331.03
4'-(Diethylamino)acetophenone 99%
4'-(Diethylamino)acetophenone
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Point de fusion: 47…49 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043651
Numéro CAS: 5520-66-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité