4'-(Diethylamino)acetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2084-1G D2084-5G
TCIAD2084-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD2084-1G TCIAD2084-5G
4'-(Diethylamino)acetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4'-(Diethylamino)acetophenone
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00043651
Numéro CAS: 5520-66-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b04ed9461480ced00492be6d84727e760dc5a165&vid=b04ed9461480ced00492be6d84727e760dc5a165&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité