Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3'-(Dimethylamino)acetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD1446-5GEA 132 EUR InStock
TCIAD1446-5G
3'-(Dimethylamino)acetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3'-(Dimethylamino)acetophenone


Formule: C₁₀H₁₃NO
Numéro MDL: MFCD00059343
Numéro CAS: 18992-80-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/80/28978280.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 38.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité