2-Aminoacetophenone hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H29117.09EA 205 EUR InStock
H29117.09 H29117.03
2-Aminoacetophenone hydrochloride 97%
2-Aminoacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,63 g/mol
Point de fusion: ∼ 194 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012873
Numéro CAS: 5468-37-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité