3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride
Synonyms: 2-Methylthio-5-(trifluoromethyl)aniline
010401-1G 010401-5G
FLUO010401-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010401-1G FLUO010401-5G
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃NS
MW: 207,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00052715
Numéro CAS: 207974-07-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité