3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1666-1GEA 102 EUR InStock
TCIAA1666-1G
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Amino-4-(methylthio)benzotrifluoride
Formule: C₈H₈F₃NS
MW: 207,22 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00052715
Numéro CAS: 207974-07-0
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/41/28929841.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité