Methyl-3-amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Synonyms: Methyl 3-amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
021897-5G 021897-25G
FLUO021897-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021897-5G FLUO021897-25G
Methyl-3-amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-amino-4-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₈FNO₂S
Numéro MDL: MFCD02091511
Numéro CAS: 144899-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité