Cinchophène ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18734.14 A18734.22
A18734.14EA 39.8 EUR InStock
A18734.14 A18734.22
Cinchophène ≥99%
Cinchophène
Purity: 99% CAS No.: 132-60-5 Molecular Formula: C16H11NO2 Formula Weight: 249.27 Odour: Odourless Melting Point: 212-218° Beilstein Reference: 192803 Merck Reference: 14,2288 MDL No.: MFCD00006750
Formule: C₁₆H₁₁NO₂
MW: 249,27 g/mol
Point de fusion: 212…218 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006750
Numéro CAS: 132-60-5
EINECS: 205-067-1
Merck Index: 14,2288
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité