Cyclohexanecarboxylate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L02622.06 L02622.14
L02622.06EA 98.9 EUR InStock
L02622.06 L02622.14
Cyclohexanecarboxylate d'éthyle ≥98%
Cyclohexanecarboxylate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 3289-28-9 Molecular Formula: C9H16O2 Formula Weight: 156.23 Refractive Index: 1.4420 Boiling Point: 194-196° MDL No.: MFCD00041734
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,23 g/mol
Point d'ébullition: 194…196 °C
Densité: 0.936
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041734
Numéro CAS: 3289-28-9
EINECS: 221-945-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité