Cyclohexanecarboxylate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
188820500 188820050
ACRO188820500EA 95.7 EUR InStock
ACRO188820500 ACRO188820050
Cyclohexanecarboxylate de méthyle 98%
Cyclohexanecarboxylate de méthyle
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Densité: 0.995 g/cm³
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001458
Numéro CAS: 4630-82-4
EINECS: 225-050-2
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité