Cyclopropanecarboxylate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24870.14 B24870.22
B24870.14EA 49.7 EUR InStock
B24870.14 B24870.22
Cyclopropanecarboxylate d'éthyle ≥98%
Cyclopropanecarboxylate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 4606-07-9 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4200 Boiling Point: 133-134° Beilstein Reference: 2039752 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00001282
Formule: C₆H₁₀O₂
MW: 114,15 g/mol
Point d'ébullition: 133…134 °C
Densité: 0.960
Point d'éclair: 18 °C (64 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001282
Numéro CAS: 4606-07-9
EINECS: 225-010-4
ONU: 3272
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité