Cyclopropanecarboxylate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Methylcyclopropanecarboxylate
126710250 126711000 126715000
ACRO126710250EA 39.1 EUR InStock
ACRO126710250 ACRO126711000 ACRO126715000
Cyclopropanecarboxylate de méthyle 98%
Cyclopropanecarboxylate de méthyle
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 119 °C (764 mmHg)
Densité: 0.98 g/cm³
Point d'éclair: 17 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001280
Numéro CAS: 2868-37-3
EINECS: 220-690-9
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité