cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0980-25G H0980-5G
TCIAH0980-25GEA 405 EUR InStock
TCIAH0980-25G TCIAH0980-5G
cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
cis-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,1700 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093477
Numéro CAS: 3685-22-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=054467cb2cff95346fbb2ff053416aef9d9068f4&vid=054467cb2cff95346fbb2ff053416aef9d9068f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité