trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H1175-25G H1175-5G
TCIAH1175-25GEA 206 EUR InStock
TCIAH1175-25G TCIAH1175-5G
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
trans-4-Hydroxycyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,1684 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093477
Numéro CAS: 3685-26-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b92eb5e3224bc5fa5668397bd1e693ca48584b3&vid=5b92eb5e3224bc5fa5668397bd1e693ca48584b3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 144.0 to 149.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité