2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H25752.03 H25752.06
H25752.03EA 252 EUR InStock
H25752.03 H25752.06
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid 95%
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 107873-03-0 Molecular Formula: C4H4F2O2 Formula Weight: 122.07 Melting Point: 55-60° Boiling Point: 70°/7mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD04115828
Formule: C₄H₄F₂O₂
MW: 122,07 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C (7 mmHg)
Point de fusion: 55…60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115828
Numéro CAS: 107873-03-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité