1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Synonyms: 1-(Trifluoromethyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
013181-1G 013181-5G
FLUO013181-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013181-1G FLUO013181-5G
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₅H₅F₃O₂
MW: 154,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093070
Numéro CAS: 277756-46-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité