1-Cyclohexene-1-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohex-1-enecarboxylic acid
C1296-1G C1296-5G
TCIAC1296-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC1296-1G TCIAC1296-5G
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Cyclohexene-1-carboxylic acid
Formule: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001545
Numéro CAS: 636-82-8
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f664596eb7de7f59eb065c1ef3e5e7739d3c5cef&vid=f664596eb7de7f59eb065c1ef3e5e7739d3c5cef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité