1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Cyclopentenecarboxylic acid
C1702-1G C1702-5G
TCIAC1702-1GEA 68.2 EUR InStock
TCIAC1702-1G TCIAC1702-5G
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001396
Numéro CAS: 1560-11-8
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e5ef7dd99bef0def966112d3fc70231f2a863da&vid=7e5ef7dd99bef0def966112d3fc70231f2a863da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité