Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAD3972-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD3972-5G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinonitrile


Formule: C₆HCl₂FN₂
MW: 190,99 g/mol
Numéro MDL: MFCD01863289
Numéro CAS: 82671-02-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/16/28985916.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 93.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité