5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene
008343-1G 008343-5G
FLUO008343-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008343-1G FLUO008343-5G
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene
5-Fluoro-3-methylbenzo[b]thiophene
Formule: C₉H₇FS
Numéro MDL: MFCD00179348
Numéro CAS: 17514-63-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité