Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate, hydraté ≥90.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAT0335-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT0335-25G
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate, hydraté ≥90.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate


Formule: C₄H₉N₅O₅S
MW: 239,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012785
Numéro CAS: 35011-47-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/21/28994621.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité