Acide 1-phénylcyclopentanecarboxylique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid
161140250 161140050
ACRO161140250EA 79 EUR InStock
ACRO161140250 ACRO161140050
Acide 1-phénylcyclopentanecarboxylique 98%
Acide 1-phénylcyclopentanecarboxylique
Formule: C₁₂H₁₄O₂
MW: 190,24 g/mol
Point de fusion: 157…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001372
Numéro CAS: 77-55-4
EINECS: 201-037-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 161 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité