Acide 1-phénylcyclopropanecarboxylique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
170680100 170680500
ACRO170680100EA 88.3 EUR InStock
ACRO170680100 ACRO170680500
Acide 1-phénylcyclopropanecarboxylique 97%
Acide 1-phénylcyclopropanecarboxylique
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001288
Numéro CAS: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 87 °C
GC ≥96.0 %
Water ≤0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité