Acide 1-phénylcyclopropanecarboxylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Phenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid
H27525.14 H27525.06
H27525.14EA 195 EUR InStock
H27525.14 H27525.06
Acide 1-phénylcyclopropanecarboxylique ≥97%
Acide 1-phénylcyclopropanecarboxylique
Purity: 97% CAS No.: 6120-95-2 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD00001288
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001288
Numéro CAS: 6120-95-2
EINECS: 228-090-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité