Acide etidronique ∼60% ∼4.2 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: HEDP, OEDFK, 1-Hydroxyethylidenediphosphonic acid, 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic Acid, HDEPA, 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxyethylidenebis(phosphonic acid)
H0587-25G H0587-500G
TCIAH0587-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAH0587-25G TCIAH0587-500G
Acide etidronique ∼60% ∼4.2 mol/L dans l'eau
Acide etidronique
Formule: C₂H₈O₇P₂
MW: 206,028 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070585
Numéro CAS: 2809-21-4
EINECS: 220-552-8
ONU: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03863
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=998693d6b376375a27fcfb0986d079803ad08b0c&vid=1859e75e24ccbe7f3e85f46dd5f0d1a22d5d4172&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 59.0 to 65.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité