(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine monohydrate 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
L09230.03EA 249 EUR InStock
L09230.03 L09230.MD
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine monohydrate 94%
(R)-(+)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine monohydrate
Formule: C₁₈H₂₀BNO·1H₂O
MW: 295,19 g/mol (277,17 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078440
Numéro CAS: 112022-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité