Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
363962500 363960010 363960050
ACRO363962500EA 118 EUR InStock
ACRO363962500 ACRO363960010 ACRO363960050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Formule: C₁₆H₂₄Cl₂Ir₂
Point de fusion: 190 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012414
Numéro CAS: 12112-67-3
EINECS: 235-170-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red Powder
Infrared spectrum Conforms
Iridium (Ir) ≥56.4 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité